N5536
Nefazodone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor
동의어(들):
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
추천 제품
제품명
Nefazodone hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
Bristol-Myers Squibb
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)