N6879
α-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
≥90%
동의어(들):
α-DPNH, α-Dihydrodiphosphopyridine nucleotide, α-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide, α-NADH
분석
≥90%
양식
powder
불순물
≤3% β-isomer
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20+,21+;;/m1../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-WPVKCSLBSA-L
애플리케이션
기타 정보
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)