N0632
β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt
동의어(들):
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
≥95% (enzymatic)
≥95% (spectrophotometric assay)
Quality Level
양식
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI key
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)