NA0200
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit
sufficient for 25 purifications
동의어(들):
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit, HP midiprep kit, fast midiprep kit, fast plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, ultrafast plasmid isolation kit, Gen Elute
About This Item
추천 제품
사용
sufficient for 25 purifications
Quality Level
환경친화적 대안 제품 특성
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
DNA purification: suitable
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- From harvested bacterial culture to pure plasmid DNA in 30 minutes or less
- Up to 350 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
- Contains fewer plastic components, reducing the amount of waste
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
세포, 조직, 혈액, 바이러스 및 기타 시료 유형으로부터 유전체 DNA, 플리스미드 DNA 및 총 RNA의 추출과 정제를 위한 일반적인 기법과 다운스트림 애플리케이션의 개요.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.