P1223
L-α-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl
≥99% (GC), ≥98% (TLC), lyophilized powder
동의어(들):
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, (9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, 1,2-Di(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dideoyl, L-β,γ-Dioleoyl-α-cephalin, DOPE, Dioleoyl phosphatidylethanolamine, PE(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
≥99% (GC)
양식
lyophilized powder
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객