P6532
Prostaglandin E2
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
동의어(들):
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
양식
powder
효능
0.25-100 ng/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 1 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
유전자 정보
human ... PTGER1(5731) , PTGER2(5732) , PTGER3(5733) , PTGER4(5734) , PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges