생물학적 소스
natural
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
기술
HPLC: suitable
색상
light yellow to yellow-orange
mp
189-190 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-ZVCIMWCZSA-N
유전자 정보
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as ligand for retinoid X receptor gamma (RXRγ) for inducing oligodendrocyte precursor cells differentiation and remyelination
- as a medium component to study its effect on UDP-glucuronosyltransferases (UGT) expression in thyroid induced hepatocytes
- to induce lymphangiogenesis in lymphatic endothelial cell
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.