1674004
USP
Tretinoin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Retinoic acid, ATRA, Tretinoin, Vitamin A acid, all-trans-Retinoic acid
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tretinoin
제조업체/상표
USP
mp
180-181 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChI key
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
유전자 정보
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Tretinoin Cream
- Tretinoin Gel
- Tretinoin Topical Solution
- Isotretinoin
- Isotretinoin Capsules
- Acitretin
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객