생물학적 소스
bovine pancreas
Quality Level
유형
Type X-A
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous solution
특이 활성도
≥70 Kunitz units/mg protein
분자량
~13,700
외래 활성
protease, essentially free
저장 온도
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
- RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
- RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
- RNase A supports the analysis of RNA sequences.
- RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
- Purification of DNA is supported by RNase A.
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.