콘텐츠로 건너뛰기
10월 1일 머크 공급 단가 조정 – 공지사항의 안내를 참고하세요. [자세히 보기]
Merck
모든 사진(2)
Key Documents
RAB0088
Sigma-Aldrich
Mouse E-Cadherin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
종 반응성
mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 4.12-3000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Cdh1(999)
일반 설명
The Mouse E-Cadherin (chemokine, interferon γ- inducible T cell α chemoattractant) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse E-Cadherin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
면역원
Recombinant Mouse E-Cadherin
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
  • 시험 성적서(COA)
    샘플 COA가 필요하신가요?
    이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.
    이 제품을 이미 가지고 계십니까?
    문서 라이브러리 방문
    Yuichi Kinoshita et al.
    Oncology reports, 32(4), 1385-1394 (2014-08-12)
    The effects of mead acid (MA; 5,8,11-eicosatrienoic acid) on the suppression of breast cancer cell growth and metastasis were examined in vitro and in vivo by using the KPL-1 human breast cancer cell line. MA suppressed KPL-1 cell growth in culture with