S4014
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
powder, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
동의어(들):
Spectinomycin
About This Item
추천 제품
제품명
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture
생물학적 소스
synthetic (inorganic)
Quality Level
제품 라인
BioReagent
양식
powder
효능
≥603 μg per mg
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
기술
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white to pale buff
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL at
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
agriculture
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
주의사항
제조 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)