분자량
~48 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using PC-12 cell lines
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell extracts of HepG2
western blot: 2-4 μg/mL using mouse liver extracts
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SPRED2(200734)
mouse ... Spred2(114716)
rat ... Spred2(305539)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable