설명
non-ionic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
불순물
<0.0005% Phosphorus (P)
무기 잔류물
<1.0%
CMC
0.018 mM
전이 온도
cloud point 94.3 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.6%
양이온 미량물
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.001%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.5%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter