Z709166
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
최대 용적:
100 μL
용적 범위:
0.5-100 μL
무균:
sterile
특징:
DNase free
RNase free
barrier
RNase free
barrier
포장:
pack of 960 ea
제조업체/상표:
Molecular BioProducts 2155
추천 제품
material
colorless
colorless tip
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
포장
pack of 960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 2155
기술
PCR: suitable
최대 용적
100 μL
용적 범위
0.5-100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Load Agarose and polyacrylamide gels up to 100 μl
포장
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
호환성
Compatibility
Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Eppendorf 4810 10-100 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
Pipetman P-100 10-100 μl
Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Eppendorf 4810 10-100 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
Pipetman P-100 10-100 μl
Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.