제품명
Diol-functionalized silica gel spherical,
Grade
standard
Quality Level
양식
powder
구성
carbon content, 4.0-7.0%
기술
LPLC: suitable
표면적
~300 m2/g
Matrix
Silica
기질 활성군
diol-functionalized silica
입자 크기
40-75 μm
공극 크기
110 Å pore size
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)