Merck
인산완충생리식염수(PBS)
PBS 정제
인산완충생리식염수 또는 PBS 용액은 물과 염의 결합물입니다. 많은 실험실에서 사용되는 비독성 용액입니다. 표준 PBS는 주로 염화나트륨, 염화칼륨, 인산이수소칼륨, 인산수소이나트륨으로 구성됩니다. PBS 제형의 표준 pH는 7-7.4로 다양합니다.
세포 배양에서 인산완충생리식염수(PBS)
인산완충생리식염수(PBS)는 등장액이며, 물과는 달리 삼투로 인한 세포의 파열이나 세포의 위축을 방지하고, 세포에 대해 비독성인 제형입니다. 결과적으로 이 용액은 세포 배양 제조 및 업스트림 공정 개발에서 널리 사용됩니다. 세포 배지에서 세포의 pH를 유지하고, 분리되기 전에 세포로부터 혈청을 제거하는 것 또한 가능합니다. PBS는 최대 7일의 기간 동안 중증급성호흡기증후군 코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 적합한 전달 매체로서 연구되었습니다. 세포 배양 응용분야에서 고정 및 면역염색법에도 적합합니다. 또한, PBS는 질 면봉법에서 정자를 얻는 데에도 사용할 수 있습니다.
Dulbecco 인산완충생리식염수(DPBS)
Dulbecco 인산완충생리식염수(DPBS)는 평형염액으로, 세포 배양 애플리케이션에서 필수적인 역할을 수행합니다. 세포 내외의 삼투 평형 유지를 도와주며 희석, 세척, 전달 시약으로 사용됩니다. 이외에도, DPBS는 완충 시스템을 제공하여 배지가 생리적으로 7.2–7.6의 pH 범위 내에서 유지되도록 합니다. DPBS는 글루코스 같은 특정 탄수화물과 결합하여 세포에 에너지를 제공함으로써 정상 세포 대사를 유지합니다. 또한, 세포에 필수 무기 이온 및 물을 공급하여, 이들이 적절히 기능하도록 지원합니다. DPBS는 염화칼슘 및 염화마그네슘을 함유할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 인간 배아 및 생식세포의 재생, 조작, 전달에 사용될 수 있습니다. DPBS는 또한 세포 해리, 조직 박리, 면역염색법을 포함한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
희석/세척 용액으로서 인산완충생리식염수(PBS)
인산완충생리식염수(PBS)는 세포 배양 보충제의 동결된 분말을 재부유시키는 데 사용될 수 있습니다. 또한 저장용액을 작업 농도로 희석시키는 데 도움을 줍니다. 추가적으로 PBS는 웨스턴 블로팅, 효소결합면역흡착측정법(ELISA), 면역조직화학, 조직 해리, 세포 배양, 혈액학적 과정 및 분자 생물학 과정 같은 다양한 분야에서 세척 완충액으로 사용됩니다. 또한 박테리아 세포의 재부유 및 초음파 분쇄에도 적합합니다.
차단 시약으로서 인산완충생리식염수(PBS)
Tween 20이 포함된 인산완충생리식염수(PBS)는 웨스턴 블로팅 및 효소결합면역흡착측정법(ELISA) 기술에서 차단 시약으로서 작용합니다.