Cell Marque™ 대조군 슬라이드
Cell Marque™ IHC 대조군 슬라이드
IHC 양성 대조군 슬라이드는 자사가 제공하는 항체를 보완하고 조직병리학 작업을 지원하는 데 필요한 일관성과 신뢰성을 보장하기 위해 사내 기술자들이 개발하였습니다.
양성 대조군 슬라이드는 면역조직화학(IHC) 염색에서 항체의 특이성과 결합력을 테스트하기 사용됩니다. 대조군 슬라이드는 알려진 항원이 존재하는 파라핀 포매 조직 섹션으로 현미경 슬라이드에 마운팅해서 임상 실험실에서 염색을 모니터링하기 위해 설계되었습니다.
HistoCyte Laboratories 세포주 대조군 슬라이드
자사는 특정 생체표지자에 필요한 발현 범위를 제공하기 위해 배양된 인간 세포주에서 만들어진 종합적인 HistoCyte Laboratory 조직병리학 세포주 대조군 슬라이드와 블록을 제공합니다. 이러한 세포주는 작고 일반적으로 "조직과 유사"합니다. 대조군 슬라이드는 세포 형태를 유지하는 코어와 함께 고밀도 고정 세포 블록을 만들 수 있는 독점적인 방법을 제작됩니다. HistoCyte 대조군 세포주는 작고 염색되지 않은 사전 절단된 슬라이드 또는 절단용 세포 마이크로어레이 블록으로 제공됩니다.
HistoCyte Laboratory 대조군 슬라이드는 면역조직화학(IHC)과 가시적분자결합화(ISH)의 대조군 슬라이드로 이상적입니다. 자사는 블록 전체에 걸쳐 일관된 결과를 얻을 수 있도록 표준화로 개발된 대조군 슬라이드를 제공합니다. 양성과 음성 발현을 나타내는 두 종류의 세포주 코어 대조군 조직 슬라이드가 제공됩니다. 분석물 대조군을 슬라이드의 한쪽 끝에 배치하고, 동일 슬라이드에 시료를 배치하여 유효한 비교를 할 수 있습니다. 또한 다양한 발현 양상과 민감도를 보여주는 5개의 세포주가 함께 제공되는 보다 포괄적인 제품입니다. Dynamic RangeDR
TISSUE-TROL™ 대조군 슬라이드
조직학 대조군 슬라이드는 공식적인 품질 보증 프로그램 지원을 제공하는 데 필수입니다. TISH-TROL™ 슬라이드에는 알려진 특성을 가진 파라핀 포매 조직 섹션이 포함되어 병리학 실험실에서 염색 성능을 모니터링하는 데 사용됩니다. 25개의 슬라이드가 들어있는 대조군 슬라이드 패키지에는 예상되는 결과를 입증할 수 있도록 적절한 절차로 염색된 1개의 슬라이드가 들어있습니다.
관련 제품 자료
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow