Cell Marque™ 검출 시스템 및 보조 시약
조직 전처리에서 항체 희석제, 혈청 차단, HRP 폴리머에 이르기까지 Cell Marque™ 보조 시약은 오늘날 고속처리 조직병리학 실험실에서 필요로 하는 가장 신뢰할 수 있고 일관성 있는 성능을 제공합니다.
자사의 잘 알려진 브랜드는 사내의 인증된 조직병리학자들이 표준 임상 면역 화학 및 조직학 염색 방법용으로 제작하고 테스트한 시약으로 구성되어 있습니다.
더 알아보기
Trilogy™ 조직 전처리 용액
Trilogy™는 궁극적인 실험실용 전처리 용액입니다. Trilogy™는 기존의 EDTA 용액이 가지고 있는 강력한 마스크 제거 기능을 보여주는 다른 EDTA 용액과는 달리 거의 중성 pH 용액으로 조직에 덜 유해합니다. 이것의 혁신적인 제제는 파라핀 제거, 재수화, 마스크 제거를 모두 한 단계로 결합했습니다! Trilogy™을 사용하면 전처리 과정을 표준화할 수 있으므로 더욱 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
IHC용 Declere 조직 전처리
Declere는 포르말린 고정 파라핀 포말 조직 섹션에 대해 면역조직화학 염색을 할 때마다 사용할 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 전처리 과정을 촉진하여 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
조직 처리용 칼슘제거제
현미경으로 실험할 경우 칼슘 제거는 일반적인 조직학 실험 과정에서 단단한 조직을 연화시키는 데 반드시 필요한 절차입니다. 자사의 EDTA 제재 기반 OSTEOSOFT는 장골 쇄석 생검과 같이 칼슘이 함유된 민감한 조직에서 칼슘 제거에 가장 적합합니다. OSTEOSOFT는 일회용이며, 각 조직마다 새로운 용액을 사용해야 합니다. 자사는 포름알데히드와 아세트산을 기반으로 하는 치아 및 뼈와 같은 단단한 조직의 칼슘 제거에 사용될 수 있는 또 다른 제품인 OSTEOMOLL도 제공합니다. OSTEOSOFT는 조직 내에서 항원 구조를 고정시켜서, IHC 분석에 사용할 수 있고, OSTEOMOLL은 항체 분석에 사용되지 않는 조직에 사용됩니다. 두 종류의 칼슘제거제 모두 병원 진단 목적으로 사용될 수 있으며, IVD와 CE 제품으로 인증 및 등록된 제품으로, 임상 진단 목적과 실험실 인증 절차에 사용될 수 있습니다.
면역화학용 항체 희석제
자사는 다클론 항체와 단일클론 항체의 희석 및 안정화를 위해 설계된 즉시 사용 가능한 항체 희석제뿐만 아니라 면역 조직 화학에서 음성 대조군 시약 준비를 위해 제공합니다. 자사의 Diamond 항체 희석제는 1% BSA와 < 0.1%의 아지드나트륨이 함유된 트리스 완충액(pH 7.3~7.7)을 포함합니다. 또한 PBS 완충액 기반 항체 희석제인 Emerald를 제공하여 2~8°C에서 저장 시 희석된 항체를 안정화시키도록 사용할 수 있습니다. 두 제품 모두 항체에 의해 나타날 수 있는 비특이적 반응을 최소화하고 특정 항원-항체 결합을 촉진하도록 설계되었습니다.
HiDef Detection™ HRP 폴리머 시스템
HiDef Detection™ 폴리머 시스템은 면역 조직 화학 프로토콜에서 즉시 사용 가능한 시각화 시스템입니다. 이러한 2단계 시스템은 일반적으로 마우스와 토끼의 1차 항체를 검출하는 항체 효소 복합체를 형성하는 간접적인 방법으로 사용됩니다. 색원 유발 반응 결과는 광학현미경을 사용하여 HRP 호환 색원 물질로 시각화할 수 있습니다. 해당 제품은 비오틴이 없고 내인성 비오틴으로 인해 유발될 수 있는 비특이적 염색을 제거합니다. 해당 시각화 시스템은 2개의 검출 시약으로 구성되며, HiDef Detection™ 증폭제(마우스 및 토끼)를 사용하고 나서 HiDef Detection™ HRP 폴리머 검출제를 사용하여, 저발현 항원 검출을 증폭합니다. 해당 검출 시스템은 수동 및 개방형 자동 염색 플랫폼과 호환됩니다.
HiDef Detection™ Alk Phos 폴리머 시스템
자사는 극도로 민감한 면역효소성 검출 키트인 HiDef Detection™ Alk Phos 마우스/토끼 폴리머 시스템을 제공합니다. 해당 키트는 마우스 IgG, 마우스 IgM, 토끼 1차 항체를 검출하기 위한 간접적이고 비오틴이 없는 폴리머 검출 키트입니다. 결과적으로 내인성 아비딘-비오틴 반응으로 인한 비특이적 염색이 제거됩니다.
DAB-완충액 정제
DAB 완충액 정제는 면역화학에서 과산화효소 반응을 검출하는 데 필요한 DAB-색원 용액을 준비하는 데 사용됩니다. 3,3′-다이아미노벤지딘(DAB)은 알코올에 불용성인 갈색의 제품을 생산하는 과산화효소 기질입니다. 과산화효소 색원은 면역화학에서 저온유지장치와 파라핀 섹션의 항원 구조를 시각화하는 데 사용되며, 비수용성 시료와 함께 사용해야 합니다. 본 시약은 50회의 염색 과정을 위해 충분합니다. 이는 IVD 및 CE 제품으로 등록되었습니다.
TWEEN 20가 포함된 IHC 세척 완충액
자사는TWEEN 20가 포함된 TBS 및 PBS 세척 완충액을 제공합니다. 슬라이드에서 시약을 세정하고 면역조직화학 시료를 단기간 보관하는 매체를 제공하기 위해 사용하는 20배 농축된 용액입니다.
범용 음성 대조군 혈청
범용 음성 대조군 혈청 시약은 마우스와 토끼의 1차 항체가 항원별로 인식하고 결합하는 IHC 검사에 사용됩니다. 이 시약은 세포, 조직 또는 조직 성분을 식별하는 데 도움이 되며, 비특이적으로 항체가 결합하여 결과 해석을 용이하게 할 수 있습니다.
관련 제품 자료
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
Discover the next breakthrough — and see the impact you can make on the world. With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.