엔도뉴클리아제
엔도뉴클리아제 효소는 DNA와 RNA를 더 작은 절편으로 절단하여 바이오공정 워크플로 및 연구 응용분야에서 핵산 오염의 수준을 감소시키는 데 사용됩니다. 폭넓고 다양한 천연 공급원을 사용할 수 있지만, 이러한 엔도뉴클리아제 제제는 단백질분해요소 활성 및 바이러스 오염을 내포하고 있을 수도 있기 때문에 어려움이 생길 수 있습니다.
Benzonase® 엔도뉴클리아제는 세라티아 마르세센스(영균)에서 유래된 유전자 조작 핵산분해효소이며, 천연 유래 엔도뉴클리아제 사용으로 인한 위험성을 없애고 모든 형태의 DNA 및 RNA를 분해할 수 있습니다. 적절한 반응 조건 하에서 사용되면, Benzonase® 엔도뉴클리아제는 모든 형태의 DNA 및 RNA(단일 가닥, 이중 가닥, 선형, 환형)를 약 3-5개의 염기쌍 길이를 가진 올리고뉴클레오티드로 분해할 것입니다. 올리고뉴클레오티드는 그 어떤 단백분해 활성을 보이지 않으면서도 이례적으로 높은 수준의 특이 활성도를 가지고 있습니다.
일부 제조 템플릿에서는 생리학적 수준(200mM NaCl)을 초과하는 염 농도를 사용하는 것이 이점이 될 수 있습니다. Benzonase® 내염성 엔도뉴클레아제는 아데노 관련 바이러스(AAV) 벡터 생산 동안 중간 용해 및 DNA 절단 단계를 위해 200mM~1000mM NaCl 염 농도를 사용할 수 있게 합니다. Benzonase® 포트폴리오에 새로 추가된 이 제품은 Triton™ X-100.대체제인 Deviron® 세제를 포함하여 검사 완료된 모든 세제에 적합성이 있습니다.
바이오공정 응용분야
Benzonase® 엔도뉴클리아제는 바이오공정 응용분야에 적합합니다. 핵산을 세계보건기구(WHO) 및 미국식품의약청(FDA)이 요구하는 200 염기쌍 절편 크기 이하로 충분히 분해하며, GMP IPE-PQG 조건 하에서 방출되고, 규제 서류 제출 시 인용가능한 원료의약품등록을 FDA에 제출하였습니다.
다음의 작업 조건 및 응용분야에 광범위하게 효과적입니다.
- 바이러스 백신 및 바이러스 벡터 백신의 정제
- 세포 및 유전자 치료의 정제
- 종양용해 바이러스의 정제
- 단백질 및 다른 생물학적 제제에서 DNA 및 RNA 제거
- 숙주 세포 DNA 제거
IPEG PQG GMP Benzonase® 엔도뉴클레아제의 3가지 버전은 각기 다른 제조 요구조건을 충족시킬 수 있습니다. 모두가 규제 제출(표 1)을 위한 문서 준비를 용이하게 하는 Emprove®의 일부입니다.
Benzonase® 엔도뉴클레아제는 E. coli W3110 발현 시스템으로 제조되며 바이러스 오염 위험성을 최소화합니다.
- Benzonase® 엔도뉴클리아제 Emprove® Expert
- Benzonase® 엔도뉴클리아제 Safety Plus Emprove® Expert는 화학적구명배지에서 생산되며 각각의 배치는 우발 바이러스 및 마이코플라스마의 부재를 검사받습니다.
- Benzonase® 내염성 엔도뉴클리아제는 또한 화학적구명배지에서 생산되며 각각의 배치는 마이코플라스마 검사를 받습니다. 요청 시 우발성 바이러스에 대한 검사를 할 수 있습니다.
Benzonase® 샘플에 관심이 있으십니까? 관심이 있으시다면, 아래의 버튼을 클릭하여 자세히 알아보세요.
연구 애플리케이션
Benzonase® 엔도뉴클리아제는 다음을 포함한 다양한 연구 응용분야에 적합합니다.
- 마이크로바이옴 시료에서 숙주 DNA 제거
- 마이크로바이옴 연구를 위한 미생물 분류군 식별 향상
- 백신 연구 동안 응괴 방지
- 재조합형 단백질 추출 워크플로 동안 용해질의 점성을 감소시켜 표적 단백질의 수율을 향상
다양한 고순도, 고농도 Benzonase® 엔도뉴클리아제 옵션이 가능합니다.
Benzonase® 엔도뉴클리아제는 또한 단백질 추출 시약과 함께 포장 가능하며 이후 워크플로를 용이하게 합니다.
- BugBuster® Master Mix: Benzonase® 엔도뉴클리아제 및 rLysozyme 솔루션과 함께 하는 BugBuster® 단백질 추출 시약
- BugBuster® HT 단백질 추출 시약: BugBuster 단백질 추출 시약 및 Benzonase® 엔도뉴클리아제
- CelLytic™ B Plus 키트: lysozyme, Benzonase® 엔도뉴클리아제, 단백질분해요소 억제제
기술 정보 |
---|
관련 제품 자료
- Data Sheet: Benzonase® Salt Tolerant endonuclease Emprove® Expert
The best-in-class solution for nucleic acid removal at high salt concentrations.
- Technical Poster: AAV process intensification using high salt lysis & Benzonase® Salt Tolerant endonuclease
The overall process yield of adeno-associated virus (AAV) manufacturing is a major concern for biotherapeutic manufacturers
- Family Portfolio Flyer: Explore The Benzonase® endonuclease Portfolio
Ensuring efficiency and regulatory compliance — The smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production
- Technical Article: AAV Process Intensification Using High Salt Lysis and Salt Tolerant Endonuclease
Production of adeno-associated virus (AAV) vectors includes a midstream step that combines cell lysis and nuclease treatment.
- Flyer: Deviron® 13-S9
Detergent, EMPROVE® EXPERT
- Data Sheet: What Does it Mean Switching from Benzonase® Endonuclease Emprove® Expert to Benzonase® Endonuclease Safety Plus Emprove® Expert
Optimization of Benzonase® endonuclease use in virus purification.
- Data Sheet: Optimization of Benzonase® Endonuclease Use in Virus Purification
Benzonase® endonuclease— the smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production has proven its value for over 30 years.
- Brochure: Benzonase® Endonuclease
Balancing efficiency and regulatory compliance—the smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production.
- Technical Article: Benzonase® Nuclease Q&A
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
- Technical Article: Removing DNA and RNA Using Benzonase® Endonuclease During Viral Production
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.