Merck
115274
Sigma-Aldrich
2-ブロモテレフタル酸
95%
別名:
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
245.03
Beilstein:
2616163
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
mp
295-297 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
115274-500G:
115274-25G:
115274-VAR:
115274-5G:
115274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)