Merck
142719
Sigma-Aldrich
安息香酸フェニル
99%
別名:
安息香酸フェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2C6H5
CAS番号:
分子量:
198.22
Beilstein:
1566346
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble (hot)
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
官能基
ester
phenoxy
phenyl
SMILES記法
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸フェニルは、安息香酸のフェニルエステルです。安息香酸フェニルの結晶構造は、マイクロデンシトメーターで測定された844点の強度データから決定されています。全ての結合長と結合角が正常であることが報告されました。安息香酸フェニルは、ヘテロポリ酸によって触媒されるフリース転位を受けて、アシル化フェノールとエステルを生成します
安息香酸フェニルは、分子内ビアリールカップリング反応を起こして(−)-ステガノン合成の中間体を生成する前駆体として機能します。
アプリケーション
安息香酸フェニルは、二無水物/ジアミン誘導体を用いた可溶性ポリイミドの合成に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
142719-5G:
142719-100G:
142719-BULK:
142719-500G:
142719-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Kaoru Matsushita et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(17), 2393-2396 (2018-05-03)
A decarbonylative C-H coupling of azoles and aromatic esters by palladium catalysis is described. Our previously reported Ni-catalyzed C-H coupling of azoles and aromatic esters has a significant drawback regarding the substrate scope. Herein, we employ palladium catalysis instead of
SYNTHESIS OF SOLUBLE HIGH Tg POLYIMIDES UTILIZING ESTER-ACID DIANHYDRIDE DERIVATIVES.
Moy TM, et al.
Advances in Polyimide Science and Technology: Proceedings of the Fourth International Conference on Polyimides (1993)
Fries rearrangement of aryl esters catalysed by heteropoly acid.
Kozhevnikova EF, et al.
Applied Catalysis A: General, 245(1), 69-78 (2003)
The crystal structure of phenyl benzoate.
Adams JM and Morsi SE.
Acta Crystallographica Section B, Structural Crystallography and Crystal Chemistry, 32(5), 1345-1347 (1976)
Daun Jung et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 36(9), 1129-1136 (2015-12-23)
In vitro testing methods for classifying sensitizers could be valuable alternatives to in vivo sensitization testing using animal models, such as the murine local lymph node assay (LLNA) and the guinea pig maximization test (GMT), but there remains a need
資料
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.