蒸気密度
4.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.03 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
crystals
flakes
自己発火温度
978 °F
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
蛍光検出
λex 265; λem 336 in cyclohexane
適合性
suitable for scintillation
SMILES記法
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Naphthalene was used in liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents for the production of graphene sheets.
- It was used in preparation of carbon-coated Si70Sn30 nanoparticles.
- It was used as fluorescent probe to study the aggregation behavior of sodium cholate.
- It was used to investigate influence of added short chain linear and branched alcohols on the binding of 1:1 complex of naphthalene and β-cyclodextrin.
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
173.3 °F - closed cup
引火点(℃)
78.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184500-250G:4548173913025
184500-6KG:
184500-1G:
184500-1KG:4548173913018
184500-5G:4548173913032
184500-BULK:
184500-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック