Merck
192414
Sigma-Aldrich
2-クロロプロピオン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CHClCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
136.58
Beilstein:
773906
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl 2-chloropropionate was used as initiator during the synthesis of poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate) and poly(N-isopropylacrylamide) via atom transfer radical polymerization. It was also used in the synthesis of end-functionalized poly(N-isopropylacrylamide) with pyrenyl group.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
192414-25ML:
192414-VAR:
192414-BULK:
192414-1L:
192414-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and thermoresponsive property of end-functionalized poly (N-isopropylacrylamide) with pyrenyl group.
Duan Q, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(3), 1117-1124 (2006)
Xiaoze Jiang et al.
Biomacromolecules, 8(10), 3184-3192 (2007-09-25)
A double hydrophilic ABC triblock copolymer, poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(N-isopropylacrylamide) (PDEA-b-PDMA-b-PNIPAM), containing the well-known pH-responsive PDEA block and thermoresponsive PNIPAM block, was synthesized by atom transfer radical polymerization via sequential monomer addition using ethyl 2-chloropropionate as the initiator. The obtained triblock