アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: thallium
mp
206 °C (lit.)
SMILES記法
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Thallium(I) nitrate: Primarily used in the synthesis of other thallium compounds due to its reactivity and solubility. It finds applications in the production of special glasses where thallium improves the refractive index and density of the glass. Caution is advised in its use due to its high toxicity and potential environmental impact (Sigma-Aldrich, CAS 10102-45-1).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204609-125G:4548173114439
204609-10G:4548173114422
204609-VAR:
204609-25G:4548173114446
204609-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)