Merck
226963
Sigma-Aldrich
ポリ(4-ビニルピリジン)、cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES記法
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI Key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Useful as an acid scavenger in non-aqueous systems, e.g., in the reaction of acid halides with alcohols or amines, as catalyst in Knoevenagel-type condensations and for the formation of enamines and ketals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
226963-250G:
226963-50G:
226963-VAR:
226963-BULK:
226963-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)