Merck
247774
Sigma-Aldrich
trans-p-Menth-6-ene-2,8-diol
99%
別名:
trans-sobrerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O2
CAS番号:
分子量:
170.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
solid
bp
270-271 °C (lit.)
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC[C@@H](C[C@H]1O)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)10(2,3)12/h4,8-9,11-12H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
OMDMTHRBGUBUCO-DTWKUNHWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
247774-10G:
247774-VAR:
247774-BULK:
247774-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1