250031
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%, for peptide synthesis
別名:
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-α-phenylglycine, R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
おすすめの製品
製品名
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine, 99%
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
216-217 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChI Key
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
250031-5G:
250031-1G:
250031-BULK:
250031-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)