アプリケーション
キラルLewis酸およびトリフルオロメタンスルホン酸イッテルビウム(III)(製品番号430595)が触媒するアルデヒドのアリル化に用いられる試薬です。テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)(製品番号216666)の触媒によりヨ-ドキノン類および酢酸アリル類とカップリングします。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271411-5G:4548173308470
271411-25G:4548173308463
271411-100G:4548173308456
271411-VAR:
271411-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldrichimica Acta, 20, 45-45 (1987)
Tetrahedron Letters, 47, 9103-9103 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 35, 4639-4639 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 8467-8467 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7827-7827 (1993)