アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES記法
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
InChI Key
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-アセチルカプロラクタムは、下記に使用されてきました:
- 開始剤として、ナイロン6の開環重合における ε-カプロラクタム
- のアニオン重合の速度論を研究するため
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283010-1L:
283010-5ML:
283010-VAR:
283010-BULK:
283010-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)