Merck
283215
Sigma-Aldrich
ポリ(アリルアミン塩酸塩)
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
別名:
PAA HCl, PAH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mw ~17,500 (GPC vs. PEG std.)
SMILES記法
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChI Key
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(アリルアミン塩酸塩)(PAH)は、水溶性の弱塩基で、生分解性ポリマーです。
アプリケーション
ポリ(アリルアミン塩酸塩)は、 以下の調製で出発物質として使用できます。
  • 溶液流延法による キトサン/PAHポリマーブレンドフィルム。これらのフィルムは、注射可能な薬物送達システム および組織生成に使用できます。
  • 水溶液からCr(IV)を除去する 架橋アミノ修飾酸化 グラフェン。
  • 交互積層法による 高分子電解質多層膜(PEM)。これらのPEMを使用して、制御した薬物送達システムおよび 細胞接着特性を備えた コーティングを調製できます。
酵素反応を測定する酸化還元ヒドロゲル改良電極の作成に使用されます。
特徴および利点
  • 優れた環境的安定性
  • 水溶性
  • 低コスト
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
283215-5G:
283215-VAR:
283215-1KG:
283215-BULK:
283215-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Marzec et al.
Journal of structural biology, 208(2), 127-136 (2019-08-23)
Coccolithophores are marine phytoplankton that are among the most prolific calcifiers widespread in Earth's oceans, playing a crucial role in the carbon cycle and in the transport of organic matter to the deep sea. These organisms produce highly complex mineralized
L Minati et al.
International journal of pharmaceutics, 438(1-2), 45-52 (2012-09-11)
Gold nanoparticles functionalized with doxorubicin and stabilized with multilayers of degradable polyelectrolyte were allowed to age in aqueous medium in vitro in order to show the possibility of drug release in cellular environment. The chemico-physical characteristics of the nanoparticles are
Yiyao Liu et al.
Expert opinion on drug delivery, 9(10), 1197-1207 (2012-09-27)
Technologies to increase tissue vascularity are critically important to the fields of tissue engineering and cardiovascular medicine. Angiogenic factors, like VEGF, have been widely investigated to induce vascular endothelial cell proliferation and angiogenesis for establishing a vascular network. However, effective
Bing Wang et al.
Macromolecular bioscience, 12(11), 1534-1545 (2012-09-26)
The mechanism of the cellular uptake of polyelectrolyte microcapsules and its influences on the functions and toxicity of human SMCs are explored. The covalently assembled poly(allylamine hydrochloride)/glutaraldehyde microcapsules are easily ingested by SMCs mainly through macropinosis and caveolae-mediated endocytosis pathways.
Xin Gao et al.
International journal of nanomedicine, 7, 4037-4051 (2012-08-14)
We designed dual-functional nanoparticles for in vivo application using a modified electrostatic and covalent layer-by-layer assembly strategy to address the challenge of assessment and treatment of hormone-refractory prostate cancer. Core-shell nanoparticles were formulated by integrating three distinct functional components, ie
資料
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
機能性分子を薄膜として固定するための汎用性の高い温和かつ簡便な方法として知られている交互積層法(LbL)についてご紹介します。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。