Merck
307793
Sigma-Aldrich
臭化チタン(IV)
98%
別名:
四臭化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiBr4
CAS番号:
分子量:
367.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
bp
230 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
密度
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI Key
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化チタン(IV)(四臭化チタン、またはTiBr4)は、次の合成においてルイス酸触媒として使用できます。
  • αアリールアルデヒドおよびブト-3-イン-2-オンと反応させ、ベイリス・ヒルマン反応を介して行うα-ブロモメチレンアルドールの合成。
  • ピナコール反応の効率的な触媒系を銅と共に形成する臭化チタン(II)の合成。
  • イナミドとアルデヒドまたはケトンとの反応によるα-ブロモ-γ-ヒドロキシエナミドの合成。
特徴および利点
Si基材に薄いけい化チタン被膜を形成させるために用いられています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
307793-BULK:
307793-25G:
307793-100G:
307793-VAR:
307793-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of α-Halo-γ -hydroxyenamides by Titanium Tetrahalide Mediated Addition of Aldehydes or Ketones to Ynamides
Yabuuchi Y, et al.
Organic Letters, 18(19), 4951-4953 (2016)
Titanium (IV) Bromide and Boron (III) Tribromide Promoted Baylis-Hillman Reactions of Arylaldehydes with But-3-yn-2-one
Shi M and Wang C-J
Helvetica Chimica Acta, 85(3), 841-846 (2002)
Efficient diastereoselective pinacol reaction of aliphatic and aromatic aldehydes by combined use of newly utilized titanium (II) bromide and copper
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29(4), 336-337 (2000)
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
資料
二酸化チタン(TiO2)は、光スイッチング可能な表面濡れ性や高い光触媒活性、双安定性を示す電気抵抗特性、および高い電子ドリフト移動度などの興味深い特性を示す重要なn型半導体材料です。
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.