Merck
308196
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
155.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4928 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI Key
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
308196-BULK:
308196-VAR:
308196-1G:
308196-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)