Merck
325481
Sigma-Aldrich
フルフリルグリシジルエーテル
96%
別名:
2,3-エポキシプロピル 2-フリルメチルエーテル, 2-[(オキシラニルメトキシ)メチル]フラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O3
CAS番号:
分子量:
154.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.122 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C(OCc1ccco1)C2CO2
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-7(10-3-1)4-9-5-8-6-11-8/h1-3,8H,4-6H2
InChI Key
RUGWIVARLJMKDM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • DBU/DMSO/CO(2)溶媒系における3,4-dihydrocoumarinとエポキシドの多機能セルロースグラフト交互共重合体の合成:この研究では、高度な材料用途に使用される可能性のあるセルロース系グラフト共重合体の開発について概説し、性能改善のためのfurfuryl glycidyl etherの含有に焦点を当てています(Guo et al., 2023)。
  • Furfuryl Glycidyl EtherとBismaleimidesをベースとする高性能可逆的Furan-Maleimide樹脂:複合材料の可逆性と性能を高めるためのfurfuryl glycidyl etherを使用した新規樹脂系の研究ならびに航空宇宙産業および自動車産業におけるその用途(Wang et al., 2023)。
  • 長い循環ナノキャリアとしてのPoly(ethylene glycol)-Poly(furfuryl glycidol)のマルチアーム星型ブロック共重合体:この論文では、薬物送達システム用のブロック共重合体の作製におけるfurfuryl glycidyl etherの使用について論じ、循環時間の延長と生体適合性の向上を強調しています(Nakagawa et al., 2023)。
  • 活性希釈剤で改質したエポキシポリスルホン系の構造と特性:工業用途に適したポリマーの機械的特性および耐熱性を改善することを目的としたエポキシ系の改質剤としてのfurfuryl glycidyl etherの効果に関する検討(Petrova et al., 2022)。
  • ニフラテルの溶解性を増強するための効率的な薬剤としての、また婦人科治療用の注射可能かつ自己治癒可能なヒドロゲルプラットフォーム形成のための星型Poly(furfuryl glycidyl ether)-Block-Poly(glyceryl glycerol ether): 医療用ヒドロゲルプラットフォームにおけるfurfuryl glycidyl etherの独自の用途について詳述し、婦人科治療および薬物送達システムの進歩の可能性を示しています(Ziemczonek et al., 2021)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
325481-VAR:
325481-25G:
325481-BULK:
325481-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bo Bi et al.
Carbohydrate polymers, 212, 368-377 (2019-03-06)
Injectable thermosensitive hydrogels crosslinked physically have been extensively studied as scaffolds in biomedical field, however, their low gel stability with weak strength limits their potential applications. Here, a novel thermosensitive furyl-modified hydroxypropyl chitin polymer was synthesized homogeneously in aqueous solution
Shweta AnilKumar et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(2), 314-323 (2018-04-16)
Three-dimensional bioprinting is an innovative technique in tissue engineering, to create layer-by-layer structures, required for mimicking body tissues. However, synthetic bioinks do not generally possess high printability and biocompatibility at the same time. So, there is an urgent need for
Beata Strachota et al.
Polymers, 11(6) (2019-05-31)
Reversible Diels-Alder (DA) type networks were prepared from furan and maleimide monomers of different structure and functionality. The factors controlling the dynamic network formation and their properties were discussed. Evolution of structure during both dynamic nonequilibrium and isothermal equilibrium network