About This Item
化学式:
Fe(ClO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
354.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
2つの配位モードを可能にする二座キレートユニットを有するトリスサリチル酸Fe(III)錯体の合成に有用な出発原料。
以下の合成に用いる触媒です。
水溶液中でポリ酸存在下、シュウ酸鉄(III)の光分解に基づく化学アクチノメーターとして用います
化学重合によりイオン性液体中で合成された導電性ポリマーナノ粒子に用いる酸化剤
- フラーレン縮環ラクトン
- ワンポット環化を経由するα-カルボニルフラン類
- ヘテロ環化を経由するフラーロジオキソラン類
- 二重アルキル化を経由するジアルキル化インドール
- 酸化的エステル化を経由するアリールエステル類
水溶液中でポリ酸存在下、シュウ酸鉄(III)の光分解に基づく化学アクチノメーターとして用います
化学重合によりイオン性液体中で合成された導電性ポリマーナノ粒子に用いる酸化剤
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326348-500G:4548173937359
326348-100G:4548173937342
326348-BULK:
326348-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural Characterization of a Tris-salicylate Coordination for Iron(III) with the Tripodal Ligand O-TRENSOX.
Guy Serratrice et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 840-841 (2001-10-24)