Merck
336726
Sigma-Aldrich
チオ硫酸アンモニウム
98%
別名:
チオ硫酸ジアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S2O3
CAS番号:
分子量:
148.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38030427
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals and lumps
mp
150 °C (lit.)
溶解性
H2O: very soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
密度
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=S
InChI
1S/2H3N.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオ硫酸アンモニウムは、主として肥料として使用される非毒性無機化合物で、シアン化物ベースの浸出に代わるものとして使用できます。吸湿性、水溶性です。アンモニア、水、および二酸化イオウを反応させて生産できます。写真固定塩として使用できます。
アプリケーション
チオ硫酸アンモニウムは、エレクトロニクスに用いる硫化カドミウム薄フィルムの形成においてイオウ源として使用できます。また、金回収のために行う銅-金鉱石処理に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
336726-500G:
336726-25G:
336726-BULK:
336726-25KG:
336726-VAR:
336726-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electro-plating and characterisation of cadmium sulphide thin films using ammonium thiosulphate as the sulphur source
Abdul-Manaf NA, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 26(4), 2418-2429 (2015)
The treatment of copper-gold ores by ammonium thiosulfate leaching
Molleman E and Dreisinger D
Hydrometallurgy, 66(1-3), 1-21 (2002)
Adsorption of Copper from an Ammonia-Thiosulfate Media Using DOWEX 550A Ion Exchange Resin
Vargas C and Navarro P
International Journal of Nonferrous Metallurgy, 5(04), 33-33 (2016)
Sulfites, thiosulfates, and dithionites
Barbera JJ, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 66(1-3), 1-21 (2000)
[Primary toxicological evaluation of ammonium thiosulfate].
Iu N Talakin et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (6)(6), 54-55 (1982-06-01)