Merck
340146
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2-methylphenyl ether
technical grade, 90%
別名:
(2-Methylphenoxymethyl)oxirane, 1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methylbenzene, 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-Methylphenyl glycidyl ether, 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane, o -Cresol glycidyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
109-111 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1OCC2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-7-9-6-11-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
InChI Key
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
340146-BULK:
340146-100ML:
340146-500ML:
340146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)