Merck
38457
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-1-プロパノール
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O2
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1731204
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.413
bp
150-152 °C
密度
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
COCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methoxy-1-propanol is a primary alcohol. Kinetics of the reactions of 3-methoxy-1-propanol with phenyl isocyanate in the presence of metal catalysts has been reported. Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxides and zeolites catalysts in the liquid phase has been studied.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
38457-BULK-F:
38457-50ML-F:
38457-VAR-F:
38457-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxide catalysts.
Yamakawa T, et al.
Catalysis Communications, 2(6), 191-194 (2001)
Kinetics of alcohol-isocyanate reactions with metal catalysts.
Rand L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 9(5), 1787-1795 (1965)