Merck
389471
Sigma-Aldrich
エチルトリフェニルホスホニウムヨージド
95%
別名:
ETPPI, ヨウ化エチルフェニルホスホニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P(I)C2H5
CAS番号:
分子量:
418.25
Beilstein:
3659323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
164-168 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ジアリールメチン誘導体、ホスホニウム塩、およびハロゲン化ビスマス(III)多核錯体の合成
  • 不斉水素化
Ethyltriphenylphosphonium iodide can be used as:
  • An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.
  • A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
389471-BULK:
389471-25G:
389471-100G:4548173988306
389471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase Transfer Catalysis Extends The Scope of The Algar-Flynn-Oyamada Synthesis of 3-Hydroxyflavones
Nhu D, et al.
Australian Journal of Chemistry, 68(7), 1102-1107 (2015)
Selective N, N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates in the presence of phosphonium salts
Selva M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5770-5773 (2006)