Merck
400599
Sigma-Aldrich
Rubidium chromate
別名:
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rb2CrO4
CAS番号:
分子量:
286.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
濃度
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
密度
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
InChI Key
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400599-10G:4548173143804
400599-50G:4548173143811
400599-VAR:
400599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)