Merck
415111
Sigma-Aldrich
窒化マグネシウム
cubic phase, −325 mesh, ≥99.5% trace metals basis
別名:
Trimagnesium dinitride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg3N2
CAS番号:
分子量:
100.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.5% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
−325 mesh
密度
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]1[Mg]N=N[Mg]1
InChI
1S/3Mg.N2/c;;;1-2/q;2*+1;-2
InChI Key
VZPQZBKNAUHPOS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415111-BULK:
415111-10G:
415111-50G:
415111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Olivia Wenzel et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 26(1), 102-111 (2020-01-11)
Nanoporous, high-purity magnesium nitride (Mg3N2) was synthesized with a liquid ammonia-based process, for potential applications in optoelectronics, gas separation and catalysis, since these applications require high material purity and crystallinity, which has seldom been demonstrated in the past. One way