形状
pellets
品質水準
melt index
10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
衝撃強度
801 J/m (Izod, ASTM D 256, 22.7 °C)
誘電率
2.96, 1 MHz (ASTM D 150)
硬度
118 (Rockwell R, ASTM D 785)
屈折率
n20/D 1.586
転移温度
softening point 154 °C (Vicat, rate B, ASTM D 1525)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
InChI Key
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
435139-VAR:
435139-BULK:
435139-250G:
435139-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック