Merck
440566
Sigma-Aldrich
Deuteroporphyrin IX dimethyl ester from bovine blood
technical grade, synthetic, 90%
別名:
NSC 17451, ジメチル 3,7,12,17-テトラメチル-21H,23H-ポルフィン-2,18-ジプロピオネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H34N4O4
CAS番号:
分子量:
538.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
反応適合性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
SMILES記法
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
InChI Key
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 重水素ポルフィリンジメチルエステルRu(II)錯体
  • Rhポルフィリン類
  • ポルフィリン結合型ニトロイミダゾール抗生物質
  • ポルフィリン‐フラーレンダイアド
  • ポルフィリン-白金錯体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440566-25MG:
440566-VAR:
440566-100MG:
440566-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ヘミン from bovine, ≥90%
Sigma-Aldrich
H9039
ヘミン
ヘミン BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
51280
ヘミン