Merck
441279
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-3-オン
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
4230721
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −565°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m1/s1
InChI Key
DDUFYKNOXPZZIW-UHNVWZDZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(1R-(-)-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-3-オンは二環式γ-ラクタムです。
アプリケーション
(1R)-(-)-2-アザビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-3-oオンは、次の物質を調製するための前駆物質として使用できます。
  • 強力なノイラミニダーゼ阻害物質であるアミノペラミビル。
  • GABAアミノトランスフェラーゼ(GABA-AT)不活化物質と考えられる4-アミノ-5-ハロペンタン酸の5員アナログ。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
441279-VAR:
441279-50G:
441279-BULK:
441279-1G:
441279-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The de-guanidinylated derivative of peramivir remains a potent inhibitor of influenza neuraminidase
Bromba CM, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(23), 7137-7141 (2011)
2-Azabicyclo [2.2. 1] hept-5-en-3-one: chemical profile of a versatile synthetic building block and its impact on the development of therapeutics.
Singh R and Vince R.
Chemical Reviews, 112(8), 4642-4686 (2012)
A new class of conformationally rigid analogues of 4-amino-5-halopentanoic acids, potent inactivators of ?-aminobutyric acid aminotransferase.
Qiu J and Silverman RB.
Journal of Medicinal Chemistry, 43(4), 706-720 (2000)