Merck
452246
Sigma-Aldrich
1,6-ビス(トリクロロシリル)ヘキサン
97%
別名:
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3Si(CH2)6SiCl3
CAS番号:
分子量:
353.05
Beilstein:
1768655
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
密度
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl6Si2/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6-14(10,11)12/h1-6H2
InChI Key
ICJGKYTXBRDUMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane is a silane based cross-linking agent that can be used in the synthesis of polymeric blended films. These films are majorly utilized as dielectrics for applications in organic electronic based devices such as organic field effect transistors (OFETs) and organic thin film transistors (OTFTs).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
452246-BULK:
452246-VAR:
452246-10G:
452246-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Printable cross-linked polymer blend dielectrics. Design strategies, synthesis, microstructures, and electrical properties, with organic field-effect transistors as testbeds
Kim C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(21), 6867-6878 (2008)
Ultra-thin polymer gate dielectrics for top-gate polymer field-effect transistors
Noh Y and Sirringhaus H
Organic Electronics, 10(1), 174-180 (2009)
High-performance transparent inorganic-organic hybrid thin-film n-type transistors
Wang L, et al.
Testing, 5(11), 893-893 (2006)
High-capacitance organic nanodielectrics: Effective medium models of their response
DiBenedetto SA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(45), 22394-22399 (2006)