Merck
455571
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素カリウム
≥97%
別名:
カリウムテトラヒドロボレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KBH4
CAS番号:
分子量:
53.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
500 °C (dec.) (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素化ホウ素カリウム(KBH4)は、次の合成において還元剤として使用できます。       
  • 銅塩の還元による銅ナノ粒子の合成。
  • キラルN,N′-ジオキシドスカンジウム(III)錯体触媒存在下でのエノンおよびケトンの触媒的還元によるエナンチオ選択性アリルアルコールの合成。、  
  • 相間移動触媒PEG-400存在下でのニトロアレーンの還元によるアゾキシベンゼンの合成。
また、炭素の触媒的黒鉛化を改善するために炭素繊維に電着させるニッケル-ホウ素合金にホウ素源として使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
455571-2KG:
455571-100G:
455571-BULK:
455571-5G:
455571-500G:
455571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of copper nanoparticles by chemical reduction method using potassium borohydride
Zhang Q-L, et al.
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20, 240-s244-240-s244 (2010)
Peng He et al.
Organic letters, 14(19), 5134-5137 (2012-09-28)
The first catalytic enantioselective 1,2-reduction of enones with 0.45 mol equiv potassium borohydride solution catalyzed by a chiral N,N'-dioxide-Sc(III) complex catalyst was accomplished under mild reaction conditions. A number of optically active allylic alcohols were obtained in good to excellent
Catalytic graphitization of carbon fibers with electrodeposited Ni-B alloy coating
Zhou H, et al.
Materials Chemistry and Physics, 110(2-3), 434-439 (2008)
S. Yan and S. Zhang,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 13392-13397 (2011)
Gang Lian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(26), 6961-6967 (2011-06-07)
Cubic boron nitride (cBN) is synthesized by a low-temperature solid state synthesis and in situ phase transformation route with NH(4)BF(4), B, NaBH(4) and KBH(4) as the boron sources and NaN(3) as the nitrogen source. Furthermore, two new strategies are developed