Merck
465127
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシン N′-メトキシ-N′-メチルアミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
InChI Key
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
α-アミノWeinrebアミド。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
465127-VAR:
465127-BULK:
465127-1G:
465127-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Kim, B.M. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5153-5153 (1994)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)
S. Nahm et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3815-3815 (1981)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)