Merck
476412
Sigma-Aldrich
シクロペンチルヨージド
97%
別名:
ヨードシクロペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9I
CAS番号:
分子量:
196.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
77 °C/45 mmHg (lit.)
密度
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
IC1CCCC1
InChI
1S/C5H9I/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Iodocyclopentane may be used in the synthesis of 4-chloro-3′-((2-cyclopentyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6- yloxy)methyl)biphenyl-3-carboxylic acid and N-(3-methoxyphenethyl)cyclopentanamine.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
476412-25ML:4548173988993
476412-VAR:
476412-BULK:
476412-5ML:4548173989006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Resonance Raman study of the A-band short-time photodissociation dynamics of axial and equatorial conformers of iodocyclopentane.
Zheng X, et al.
J. Chem. Phys. , 111(24), 11034-11043 (1999)
Raveendra-Panickar Dhanya et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 342-353 (2010-12-16)
The modification of 3'-((2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)methyl)biphenyl-4-carboxylic acid (BINA, 1) by incorporating heteroatoms into the structure and replacing the cyclopentyl moiety led to the development of new mGluR2 positive allosteric modulators (PAMs) with optimized potency and superior druglike properties. These analogues are more