Merck
481920
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチルスルホニル)アニリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
225.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
96 °C (lit.)
官能基
fluoro
sulfone
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)14(12,13)6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChI Key
GNVFCXUZQGCXPB-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline, also known as p-(trifluoromethylsulfonyl)aniline, is an aniline derivative.
アプリケーション
4-(Trifluoromethylsulfonyl)aniline may be used in the preparation of 1-azido-4(trifluoromethanesufonyl)benzene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481920-BULK:
481920-VAR:
481920-500MG:
481920-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic synthesis in soft wall-free microreactors: real-time monitoring of fluorogenic reactions.
Marchand G, et al.
Analytical Chemistry, 80(15), 6051-6055 (2008)