Merck
525138
Sigma-Aldrich
クロロギ酸2-フルオロエチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2CH2CH2F
CAS番号:
分子量:
126.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.83 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
131-135 °C (lit.)
密度
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
InChI Key
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
アプリケーション
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.0 °F - closed cup
引火点(℃)
58.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525138-BULK:
525138-1G:
525138-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)