アッセイ
≥98.5%
自己発火温度
795 °F
expl. lim.
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI Key
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - Non-equilibrium method
引火点(℃)
136 °C - Non-equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525170-VAR:
525170-BULK:
525170-4L:
525170-18L:
525170-20L:
525170-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック